Läs mer
Brady™ BradyJet™ Kontinuerliga vinyletiketter
Brady™ BradyJet™ Kontinuerliga vinyletiketter är idealiska för ett brett spektrum av identifieringsapplikationer.
Brand:  Brady™ 150014
2792.63 SEK valid until 2026-10-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28008" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16120511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4477.62 SEK
    2939.62 SEK / Paket med 1
    Save 1538.00 SEK
    34% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Beskrivning
  • Tillverkad av vinyl för allmänt bruk inomhus
  • Har en specialformulerad topplack för förbättrad hållbarhet och färg
  • Speciellt formulerad topplack förstärker färger och etikettens utseende
  • Testad för att tåla exponering för vätskor, alkohol och kemikalier, samt lysrör och UV-belysning inomhus
  • Topcoat skyddar trycket från kladd och tuffa förhållanden
  • Bläckstrålemottagliga etiketter för användning med BradyJet™ J2000 färgetikettskrivare
Specifikationer
Specifikationer
Akryl, Permanent
Vitt
Rulla
Enkelsidigt utskriftsbart
Etikett
Rör- och ventilmärkning, säkerhets- och efterlevnadsidentifiering, visuell arbetsplatsmärkning, lagermärkning, märkning av låsmärkningar, GHS- och kemikalieetiketter, bågblixtetiketter
1
1 etikett/väska
-40 °C till +60 °C
0.135 mm
100 ft.
2,25 tum
1,88 tum ID
Hold (Håll)
Matte
Vinyl
Ink Jet
Icke-steril
BradyJet™ J2000 skrivare
-40 °C
-40 °F till +140 °F
0,0053 tum
30 meter x 6,8 cm.
30.48 m
57.15 mm
J20C-2250-2595
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Promo
Utgår: 2026-10-31
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Kampanjkod: 28008
Prioritera säkerheten samtidigt som du får ut mer av din budget. Under en begränsad tid kan du spara upp till 60 % på ett brett urval av viktiga säkerhetsprodukter för ditt laboratorium och din arbetsplats.
Tillämpa kampanj och lägga till...
Promo
Utgår: 2026-10-31
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Kampanjkod: 28026
Spara upp till 66 % på betrodda lösningar för säkerhet och underhåll av lokaler.
Tillämpa kampanj och lägga till...