Beskrivning
Gängade flaskor med etylenakrylatbeläggning är utformade för att skydda ljuskänsliga produkter och prover.
- Tillverkad av soda-kalkglas
- Platsbesparande fyrkantig design
- Maximal arbetstemperatur: 80 °C
- Med polypropyllinskruvlock och LDPE-hällring
För att bevara beläggningen, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
Specifications
Specifications
| Kapacitet | 33,81 oz., 1000 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Bärnsten |
| Inkluderar | Skruvlock av polypropen, hällring av LDPE |
| Material | Soda Lime Glas |
| Driftstemperatur | 80 °C |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Mun | Smal, Gängad |
| Show More |