Läs mer
BRAND™ Bärnstensfärgade säkerhetsbelagda flaskor
Produktkod. 10094221 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10094221
Brand: BRAND™ 704006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att skydda ljuskänsliga produkter och prover.Bärnstensfärgade säkerhetsbelagda flaskor är gjorda av soda-limeglas med platsbesparande fyrkantig design. Inkludera skruvlock av polypropen och hällringar av LDPE.
Gängade flaskor med etylenakrylatbeläggning är designade för att skydda ljuskänsliga produkter och prover.
  • Tillverkad av soda-lime glas
  • Utrymmesbesparande fyrkantig design
  • Max drifttemperatur: 80 °C
  • Med skruvlock i polypropylin och hällring av LDPE
För att bevara beläggningen, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16,9 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Färg Bärnsten
Inkluderar Skruvlock av polypropen, hällring av LDPE
Material Soda Lime Glas
Driftstemperatur 80 °C
Sterilitet Non-sterile
Förslutning ingår Yes
Disponibel Reusable
Graderad No
Mun Narrow, Threaded
Form Square
Produkttyp Säkerhetsbelagd flaska
Autoklaveringsbar Not Autoclavable