Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ LDPE-flaskor med kapsyler
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Stängningsstorlek:
GL 18
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Beskrivning
- Låg vikt och brottsäker
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 1,6 oz., 50 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Kapacitet (engelska) | 1,6 oz. |
| Färg | Genomskinlig vit |
| Diameter (engelska) | 1,45 tum. |
| Material | LDPE |
| Kvantitet | 24/Pk. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |