Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ Droppa flaskor av polyeten med låg densitet
Produktkod. 15283009
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Trådstorlek (metrisk):
GL 25
GL 32
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
15283009 500 mL GL 25 Paket med 12
15293009 1000 mL GL 32 Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15283009 Leverantör BRANDTECH™ VITLAB™ Leverantörsnummer 95087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    814.00 SEK
    631.47 SEK / Paket med 12
    Save 182.53 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
VITLAB Droppa flaskor är gjorda av lågdensitetspolyeten
  • Skruvlock av högdensitetspolyeten.
  • Klipp toppen för att anpassa öppningens storlek
  • Push-on lock hjälper till att säkra innehållet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 16,9 oz., 500 ml
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Genomskinlig
Material LDPE
Kvantitet 12/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Trådstorlek (metrisk) GL 25
Förslutning ingår Ja
Drop Storlek Okej
Graderad Nej
Mun Smal
Höjd (metrisk) 228 mm
Bredd (engelska) 2,9 tum
Höjd (engelska) 9,0 tum
Stängningsmaterial PE-HD
Stängningsstorlek GL 25
Diameter (metrisk) 74 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Form Rund
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Plastflaska som droppar