Läs mer
BRAND™ PLT™ Tillbehör till pipettläckagetestenhet
Används med BRAND PLT™ Pipetläckagetestenhet. PLT Pipetläckagetestenhet Tillbehör används för att förbättra processtillförlitligheten för att upptäcka små läckor i luftförträngningspipetter. Tillgängliga tillbehör inkluderar en- och flerkanaliga pipettadaptrar, universell strömförsörjning och utbytesfilter.
Brand: BRAND™ 703978
Beskrivning
Används med BRAND &trade PLT &trade Pipet Leak Testing Unit. Tillgängliga tillbehör inkluderar:- Flerkanalig pipettadapter inkluderar fyra pluggar
- Ersättningsfilter av polyeten
- Enkanalig pipettadapter för testning med testspetsar, med plugg
- Enkanalig pipettadapter för testning utan testspetsar, med plugg
- Universal strömförsörjning, 100 - 240V, 50/60Hz
Specifikationer
Alla tips | |
Autoklaveringsbar | |
Engångsbruk | |
Polyeten | |
Icke-steril | |
PLT™ Pipetläckagetestenhet (11663239) |
Ersättningsfilter av polyeten | |
Vitt | |
PLT Enhet | |
Variabel | |
Ersättningsfilter | |
10 filter |