Läs mer
BRAND™ PLT™ Tillbehör till pipettläckagetestenhet
Används med BRAND PLT™ Pipetläckagetestenhet. PLT Pipetläckagetestenhet Tillbehör används för att förbättra processtillförlitligheten för att upptäcka små läckor i luftförträngningspipetter. Tillgängliga tillbehör inkluderar en- och flerkanaliga pipettadaptrar, universell strömförsörjning och utbytesfilter.
112.00 SEK - 2075.00 SEK
Specifikationer
Sterilitet | Icke-steril |
---|---|
För användning med (utrustning) | PLT™ Pipetläckagetestenhet (11663239) |
Produktkod | Brand | Typ | För användning med (applikation) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Typ | För användning med (applikation) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
11683239
|
BRAND™
703977 |
Pipettadapter | Testa med eller utan tips |
2075.00 SEK
Varje |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11648419
|
BRAND™
703978 |
Ersättningsfilter |
112.00 SEK
Paket med 10 |
Beräknad leverans: 22-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11693239
|
BRAND™
703975 |
Pipettadapter (utan tips) | Testa med tips |
645.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 22-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11673239
|
BRAND™
703976 |
Pipettadapter (med spetsar) | Testa utan tips |
645.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 26-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11633239
|
BRAND™
703979 |
Universal strömförsörjning |
1010.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 22-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
Används med BRAND™ PLT™ Pipetläckagetestenhet. Tillgängliga tillbehör inkluderar:- Flerkanalig pipettadapter inkluderar fyra pluggar
- Ersättningsfilter av polyeten
- Enkanalig pipettadapter för testning med testspetsar, med plugg
- Enkanalig pipettadapter för testning utan testspetsar, med plugg
- Universal strömförsörjning, 100 - 240V, 50/60Hz
Specifikationer
Icke-steril | |
PLT™ Pipetläckagetestenhet (11663239) |