Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ Reagensflaskor med proppar
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Beskrivning
- NS-proppar och god kemikaliebeständighet för långtidsförvaring av vätskor.
- Autoklaverbar vid 121 C, enligt DIN EN 285
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 8,45 oz., 250 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelska) | 8,45 uns |
| Färg | Transparent |
| Diameter (engelska) | 2,75 tum |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Förslutning ingår | Yes |
| Graderad | No |
| Visa mer |