missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ BRCA2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Invitrogen™ PA5122189

 Se fler versioner av denna produkt

Produktkod. 17773584

  • 4575.00 SEK / 100µL

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Breast Cancer Type 2 susceptibility protein (BRCA2) is a tumor-suppressor protein reported to be involved in double-strand break repair, homologous recombination and S-phase checkpoint activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

BRCA2
Polyclonal
Unconjugated
BRCA2
brca 2; BRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 2; BRCA2; brca-2; BRCA2 DNA repair associated; BRCA2, DNA repair associated; BRCC2; breast and ovarian cancer susceptibility gene, early onset; breast and ovarian cancer susceptibility protein 2; breast cancer 2; breast cancer 2 tumor suppressor; breast cancer 2, early onset; breast cancer 2, mutation 1, University of Wisconsin-Madison; breast cancer susceptibility protein 2; breast cancer type 2 susceptibility protein; Breast cancer type 2 susceptibility protein homolog; BROVCA2; FACD; FAD; FAD1; FANCB; FANCD; FANCD1; Fanconi anemia group D1 protein; Fanconi anemia group D1 protein homolog; GLM3; mutant BRCA2; PNCA2; RAB163; RP11-298P3.4; XRCC11
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
675
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
P51587
BRCA2
Lys2308-His2537 (Accession P51587), with N-terminal His Tag.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.