Läs mer
Invitrogen™ BRCA2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
1556.00 SEK - 4575.00 SEK
Specifikationer
Antigen BRCA2
Koncentration 0.5 mg/mL
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
17783584
Visa dokument
Invitrogen™
PA5122190
20 μL
1556.00 SEK
20µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
17773584
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Invitrogen™
PA5122189
100 μL
4575.00 SEK
100µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Breast Cancer Type 2 susceptibility protein (BRCA2) is a tumor-suppressor protein reported to be involved in double-strand break repair, homologous recombination and S-phase checkpoint activation.
Specifikationer
Specifikationer
BRCA2
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
P51587
675
Lys2308-His2537 (Accession P51587), with N-terminal His Tag.
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
BRCA2
0.5 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
brca 2; BRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 2; BRCA2; brca-2; BRCA2 DNA repair associated; BRCA2, DNA repair associated; BRCC2; breast and ovarian cancer susceptibility gene, early onset; breast and ovarian cancer susceptibility protein 2; breast cancer 2; breast cancer 2 tumor suppressor; breast cancer 2, early onset; breast cancer 2, mutation 1, University of Wisconsin-Madison; breast cancer susceptibility protein 2; breast cancer type 2 susceptibility protein; Breast cancer type 2 susceptibility protein homolog; BROVCA2; FACD; FAD; FAD1; FANCB; FANCD; FANCD1; Fanconi anemia group D1 protein; Fanconi anemia group D1 protein homolog; GLM3; mutant BRCA2; PNCA2; RAB163; RP11-298P3.4; XRCC11
BRCA2
IgG
Antigen affinity chromatography, Protein A
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer