Läs mer
Kautex™ Brun lågdensitetspolyeten med bred hals
Produktkod. 10022283
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 4
Paket med 50
Produktkod. 10022283
Brand: Kautex™ 2000784585
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd brun-transparent Kautex™ Bruna flaskor av lågdensitetspolyeten med bred hals för att begränsa exponeringen för ljus och minska eventuell nedsmutsning av flaskans innehåll genom ljustransmission.
  • Brun färg skyddar ljuskänsliga material mot UV-ljus
  • Bred halsöppning gör att flaskorna är lätta att fylla och rengöra
  • Rund
  • Med stängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Brun
Diameter (metrisk) Innerhals 30.8 mm
Form Rund
Material LDPE
Hals-ID (metrisk) 30.8 mm
nr per ärende 260
Ersättningsförslutning Skruvförslutning LDPE
Kvantitet 10 Pk.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Höjd (metrisk) 120 mm
Produkttyp Flaska med bred hals
Stängningsmaterial LDPE
Stängningsstorlek 40 mm
Diameter (metrisk) 64 mm
Förslutningstyp Skruvlock