Läs mer
Kautex™ Brun lågdensitetspolyeten med bred hals
Produktkod. p-8011918
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Paket med 4
Paket med 50
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10609033 50 mL Paket med 50
17888097 50 mL -
10607832 100 mL Paket med 20
17868107 100 mL -
10022283 250 mL Paket med 10
17888107 250 mL -
10154263 500 mL Paket med 10
17898107 500 mL -
15971471 1000 mL Paket med 4
10458213 1000 mL Paket med 4
17838117 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 10609033 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000784583
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd brun-transparent Kautex™ Bruna flaskor av lågdensitetspolyeten med bred hals för att begränsa exponeringen för ljus och minska eventuell nedsmutsning av flaskans innehåll genom ljustransmission.
  • Brun färg skyddar ljuskänsliga material mot UV-ljus
  • Bred halsöppning gör att flaskorna är lätta att fylla och rengöra
  • Rund
  • Med stängning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Brun
Diameter (metrisk) Innerhals 23.8 mm
Form Rund
Material LDPE
Hals-ID (metrisk) 23.8 mm
nr per ärende 650
Ersättningsförslutning Skruvförslutning LDPE
Kvantitet 50 Pk.
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Höjd (metrisk) 76 mm
Produkttyp Flaska med bred hals
Stängningsmaterial LDPE
Stängningsstorlek 32 mm
Diameter (metrisk) 39 mm
Förslutningstyp Skruvlock