Learn More
BSA Mouse anti-Bovine, Clone: 2D11G3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 66201-1-IG-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16877855
  • 4652.90 SEK / 150µL
Description
This antibody recognizes albumin from bovine but not human, rat nor mouse.
Albumin is a soluble, monomeric protein which comprises about one-half of the blood serum protein. Albumin functions primarily as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones and plays a role in stabilizing extracellular fluid volume. Albumin is a globular unglycosylated serum protein of molecular weight 65, 000. Albumin is synthesized in the liver as preproalbumin which has an N-terminal peptide that is removed before the nascent protein is released from the rough endoplasmic reticulum. The product, proalbumin, is in turn cleaved in the Golgi vesicles to produce the secreted albumin.
Spécification
Spécification
BSA
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P02769
ALB
Peptide
150 μL
Primary
Bovine
Antibody
IgG1
Western Blot
2D11G3
Unconjugated
ALB
Bos d 6, BSA, Serum albumin
Mouse
Protein G
RUO
280717
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
BSA Mouse anti-Bovine, Clone: 2D11G3, Proteintech > 150 μL; Unconjugated
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis