missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
BTN3A1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 25221-1-AP-150UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
The butyrophilin (BTN) genes are a group of major histocompatibility complex (MHC)-associated genes that encode type I membrane proteins with 2 extracellular immunoglobulin (Ig) domains and an intracellular B30.2 (PRYSPRY) domain. Three subfamilies of human BTN genes are located in the MHC class I region: the single-copy BTN1A1 gene and the BTN2 and BTN3 genes, which have undergone tandem duplication, resulting in 3 copies of each.Specifikationer
| BTN3A1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| BTN3A1 | |
| BT3.1, BTF5, BTN3A1, CD277 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 11119 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| 0.3 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| O00481 | |
| BTN3A1 | |
| BTN3A1 Fusion Protein Ag18414 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering