Läs mer
BTN3A1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
4652.90 SEK
Specifikationer
| Antigen | BTN3A1 |
|---|---|
| Koncentration | 0.3 mg/mL |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16873785
|
Proteintech
25221-1-AP-150UL |
150 μL |
4652.90 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The butyrophilin (BTN) genes are a group of major histocompatibility complex (MHC)-associated genes that encode type I membrane proteins with 2 extracellular immunoglobulin (Ig) domains and an intracellular B30.2 (PRYSPRY) domain. Three subfamilies of human BTN genes are located in the MHC class I region: the single-copy BTN1A1 gene and the BTN2 and BTN3 genes, which have undergone tandem duplication, resulting in 3 copies of each.Specifikationer
| BTN3A1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| O00481 | |
| 11119 | |
| BTN3A1 Fusion Protein Ag18414 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| BTN3A1 |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| BT3.1, BTF5, BTN3A1, CD277 | |
| BTN3A1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |