Läs mer
Buffertlösning, pH 3,5, Reagecon™ Produktkod.: 10344068
compliance-icons compliance-icons
Buffertlösning, pH 3,5, Reagecon™
BIOPHARMA
Produktkod. 10344068 Handla allt Reagecon Produkter
1 L, 1 L
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Produktkod. 10344068
Brand: Reagecon 4000600
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Tillverkad i enlighet med Ph. Eur. Kapitel 4 (4.1.3). Reagecon™ Buffertlösning, pH 3,5 testas vid 20 °C till en noggrannhetsnivå av± 0,05. Denna kalibrerings- och kontrollbuffert är speciellt framtagen för att säkerställa dess stabilitet och är ISO 17025 ackrediterad och NIST spårbart.
För att säkerställa tillförlitliga, rapporterbara pH-mätningar är denna pH-buffertstandard direkt spårbar till IUPAC pH-skalan genom en obruten spårbarhetskedja. Spårbar analys är nödvändig för konsekvens och universell acceptans av pH-resultat, inklusive acceptans av tillsynsorgan.
  • Tillverkad och testad i enlighet med Ph. Eur. Kapitel 4 (4.1.3)
  • Levereras med ett detaljerat analyscertifikat, som beskriver spårbarhet till NIST
  • Certifiering till ISO 9001:2008 och ackrediterad till ISO 17025
  • Temperaturberoendedata skrivs ut på etiketten, liksom partinummer och utgångsdatum
  • Förlängd hållbarhet med ökad stabilitet som —kan användas till utgångsdatum, även efter öppnande
Specifica
Smältpunkt 0 °C
Kokpunkt 100 °C
Färg Färglös
Analyscertifikat Yes
pH 3.5 ±0.05
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Lösningstyp pH Buffer
Spårbarhet till NIST Yes
Löslighetsinformation Fully miscible in water
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer406025D1 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum17/09/2025 Produktkod4000600
Partinummer406024F1 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum01/05/2025 Produktkod4000600
Partinummer406023A1 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum26/04/2023 Produktkod4000600
Partinummer406022G1 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum20/12/2022 Produktkod4000600
Partinummer406021E1 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum15/08/2022 Produktkod4000600
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • BUFFER SOLUTION pH 3.5
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consigli di prudenza
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Innehåller: hydrochloric acid 37%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Buffertlösning, pH 3,5, Reagecon™ >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato