Läs mer
Bumetanide, 98+%, Thermo Scientific™
Inhibitor of the sodium-potassium-chloride cotransporter
1498.65 SEK - 6098.10 SEK
Kemiska identifierare
CAS 28395-03-1
Molekylformel C17H20N2O5S
Molekylvikt (g/mol) 364.416
MDL-nummer MFCD00078949
InChI-nyckel MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bumetanide, 3-butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, bumex, burinex, fordiuran, lunetoron, fontego, segurex, bumetanida, bumetanidum
PubChem CID 2471
ChEBI CHEBI:3213
IUPAC-namn 3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
LEDER CCCCNC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)S(=O)(=O)N)OC2=CC=CC=C2
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15444709
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62302.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
1669.19 SEK
1498.65 SEK / 1g
Save 170.54 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15454709
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62302.06
5g
6098.10 SEK
5g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Bumetanide has been observed to block the depolarization of GABA in cortical development studies. It is been used as a specific inhibitor of Na+-K+-2Cl- cotransporter NKCC1
Solubility
Soluble in ethanol (10 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), acetone, benzene, methanol, propylene glycol, and water (<1mg/mL).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from acids.
Specifikationer
Kemiska identifierare
28395-03-1
364.416
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
2471
3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
C17H20N2O5S
MFCD00078949
bumetanide, 3-butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, bumex, burinex, fordiuran, lunetoron, fontego, segurex, bumetanida, bumetanidum
CHEBI:3213
CCCCNC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)S(=O)(=O)N)OC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Bumetanide
C17H20N2O5S
14,1484
Soluble in ethanol (10mg/ml),DMSO (25mg/ml),acetone,benzene,methanol,propylene glycol,and water (<1mg/ml).
CCCCNC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)S(=O)(=O)N)OC2=CC=CC=C2
364.416
CHEBI:3213
≥98%
28395-03-1
MFCD00078949
bumetanide, 3-butylamino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, bumex, burinex, fordiuran, lunetoron, fontego, segurex, bumetanida, bumetanidum
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
3-(butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
2471
364.4
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 249-004-6
missing translation for 'rtecsNumber' : DG4910000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer