Läs mer
Bupropion hydrochloride, 99%, Thermo Scientific™
A selective inhibitor of dopamine uptake
1030.45 SEK - 2403.63 SEK
Kemiska identifierare
CAS 31677-93-7
Molekylformel C13H19Cl2NO
Molekylvikt (g/mol) 276.201
MDL-nummer MFCD00055209
InChI-nyckel HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bupropion hydrochloride, wellbutrin, 2-tert-butylamino-1-3-chlorophenyl propan-1-one hydrochloride, bupropion hcl, zyban, wellbutrin xl, bupropion hydrocloride, wellbutrin sr, budeprion, forfivo xl
PubChem CID 62884
IUPAC-namn 2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one;hydrochloride
LEDER CC(C(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl)NC(C)(C)C.Cl
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15453759
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61105.MD
250mg
1030.45 SEK
250mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15443759
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61105.03
1g
2403.63 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Bupropion HC is used as an inhibitor of dopamine and SLC6A2. Bupropion is efficacious as an antidepressant because of its effects on nicotinic receptors, it is also used to promote smoking cessation.
Solubility
Soluble in water (>25 mg/ml), ethanol 193mg/ml, 0.1 N HCl 333 mg/ml
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Specifikationer
Kemiska identifierare
31677-93-7
276.201
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
62884
CC(C(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl)NC(C)(C)C.Cl
C13H19Cl2NO
MFCD00055209
bupropion hydrochloride, wellbutrin, 2-tert-butylamino-1-3-chlorophenyl propan-1-one hydrochloride, bupropion hcl, zyban, wellbutrin xl, bupropion hydrocloride, wellbutrin sr, budeprion, forfivo xl
2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one;hydrochloride
Specifikationer
Bupropion hydrochloride
C13H19Cl2NO
14,1499
Soluble in water (>25mg/ml),ethanol 193mg/ml,0.1 N HCl 333mg/ml
CC(C(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl)NC(C)(C)C.Cl
276.201
276.2
31677-93-7
MFCD00055209
bupropion hydrochloride, wellbutrin, 2-tert-butylamino-1-3-chlorophenyl propan-1-one hydrochloride, bupropion hcl, zyban, wellbutrin xl, bupropion hydrocloride, wellbutrin sr, budeprion, forfivo xl
HEYVINCGKDONRU-UHFFFAOYSA-N
2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one;hydrochloride
62884
99%
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 250-759-9
missing translation for 'rtecsNumber' : UG8858000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer