Läs mer
Butyric acid hydrazide, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15730809 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15730809 5 g 5g
15740809 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15730809 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 147460050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 3538-65-6
Molekylformel C4H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 102.14
InChI-nyckel FCCCRBDJBTVFSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyrohydrazide, butyric acid hydrazide, butanohydrazide, butyrylhydrazine, butanoic acid, hydrazide, n-butyric acid hydrazide, butyric hydrazide, butryic acid hydrazide, butanoic acid hydrazide, butyryl hydrazine
PubChem CID 77079
IUPAC-namn butanehydrazide
LEDER CCCC(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Butyric acid hydrazide
Smältpunkt 43.0°C to 44.0°C
Kokpunkt 120.0°C (10.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min
Linjär formel CH3CH2CH2C(O)NHNH2
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vikt 102.14
Procent renhet 95%