Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Butyric acid hydrazide |
| Smältpunkt | 43.0°C to 44.0°C |
| Kokpunkt | 120.0°C (10.0 mmHg) |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 94% min |
| Linjär formel | CH3CH2CH2C(O)NHNH2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: soluble. |
| Formel vikt | 102.14 |
| Procent renhet | 95% |