Läs mer
Motic™ C-monterad kameraadapter för mikroskopchipsensor i BA/AE-serien
C-monterad kameraadapter kompatibel med kamera med 1/3, 2/3 eller 1/2 tum chipsensorer. Motic™ C-monterad kameraadapter för mikroskopchipsensor i BA/AE-serien passar på den trinokulära porten på alla mikroskop i BA/AE-serien
1935.00 SEK
Specifikationer
Typ | C-monteringsadapter |
---|---|
För användning med (utrustning) | Motic Sammansatta mikroskop i serie BA210, 310, 410 och AE2000 |
Kvantitet | 1 st |
Produktkod | Brand | Förstoringskraft | Diameter (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Förstoringskraft | Diameter (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
11893400
|
Motic™
1101001901781 |
0.65X | 16.9 mm |
1935.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 17-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
11803410
|
Motic™
1101001901791 |
0.5X | 8.46, 12.7 mm |
1935.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 29-08-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
Beskrivning
- Passar den trinokulära porten på alla BA- eller AE-mikroskop:
- Välj 0,65X förstoring med 2/3-tums chipsensor
- Välj 0,5X förstoring med 1/3 eller 1/2 tum chipsensor
Specifikationer
C-monteringsadapter | |
Motic Sammansatta mikroskop i serie BA210, 310, 410 och AE2000 | |
1 st |