Läs mer
C1orf53 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-55834
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18281993
  • 5960.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
C1orf53 Polyclonal specifically detects C1orf53 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
C1orf53
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Chromosome 1 Open Reading Frame 53
Rabbit
Affinity Purified
RUO
388722
Human
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
C1orf53
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:PPAPLWVRAGFRQQLSLTLCPANEGNCGGSAPSTPGRPERAARPSVS
100 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only