Läs mer
Kadmiumperklorathexahydrat
Produktkod. 11342028
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342028 50 g 50g
11332028 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342028 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012936.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10326-28-0 | CdCl2H12O14 | 419,396 g/mol
Det används som mellanprodukt i kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10326-28-0
Molekylformel CdCl2H12O14
Molekylvikt (g/mol) 419.396
MDL-nummer MFCD00015992
InChI-nyckel PQJZOTJHMRJOEM-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium perchlorate hexahydrate, acmc-1c6hb, cd.2clo4.6h2o, cadmium ii perchlorate hexahydrate
PubChem CID 71317310
IUPAC-namn kadmium(2+);diperklorat;hexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cd+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cadmium perchlorate hexahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 419,39 (311,30 Vattenfri Alkoholhaltig)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.