Läs mer
Calcium iodide, ultra dry, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
2214.46 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 10102-68-8 |
|---|---|
| Molekylformel | CaI2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.887 |
| MDL-nummer | MFCD00010910 |
| InChI-nyckel | UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L |
| Synonym | calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g |
| PubChem CID | 5462722 |
| ChEBI | CHEBI:81718 |
| IUPAC-namn | calcium;diiodide |
| LEDER | [Ca+2].[I-].[I-] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15447395
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047121.14 |
25g |
2214.46 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampouled under argon
Kemiska identifierare
| 10102-68-8 | |
| 293.887 | |
| UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L | |
| 5462722 | |
| calcium;diiodide |
| CaI2 | |
| MFCD00010910 | |
| calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g | |
| CHEBI:81718 | |
| [Ca+2].[I-].[I-] |
Specifikationer
| Calcium iodide | |
| 10102-68-8 | |
| CaI2 | |
| 14,1677 | |
| Soluble in water (64.6g/100 mL (0°C)). Soluble in acetone and alcohols. | |
| [Ca+2].[I-].[I-] | |
| 293.887 | |
| CHEBI:81718 | |
| 99.995% | |
| Ampule | |
| 3.956 g/mL |
| Ultra dry | |
| (metals basis) | |
| MFCD00010910 | |
| calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g | |
| UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L | |
| calcium;diiodide | |
| 5462722 | |
| 293.89 | |
| Odorless | |
| Hygroscopic; Light sensitive |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-276-8
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures; Store under Nitrogen