Läs mer
Xylem Calibration fluid - ISO17025 - (15 mL Dropper Bottle)
Sucrose solution for calibration of refractometers.
701.78 SEK
Specifikationer
Typ | Calibration Fluid |
---|---|
För användning med (utrustning) | Refractometer |
Produktkod | Brand | Brytningsindex | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Brytningsindex | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
30484452
|
Xylem
SS00 |
1.33299 | Ej tillämpligt | ||||||
30484469
|
Xylem
SS05 |
1.34026 |
701.78 SEK
15ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
30484463
|
Xylem
SS075 |
1.34401 |
701.78 SEK
15ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
30484483
|
Xylem
SS10 |
1.34782 | Ej tillämpligt | ||||||
30484468
|
Xylem
SS112 |
1.34968 | Ej tillämpligt | ||||||
30484462
|
Xylem
SS115 |
1.35015 |
701.78 SEK
15ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
30484480
|
Xylem
SS12 |
1.35093 |
701.78 SEK
15ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
30484473
|
Xylem
SS125 |
1.35171 | Ej tillämpligt | ||||||
30484457
|
Xylem
SS20 |
1.36384 | Ej tillämpligt | ||||||
30484458
|
Xylem
SS25 |
1.37233 | Ej tillämpligt | ||||||
30484481
|
Xylem
SS30 |
1.38115 | Ej tillämpligt | ||||||
30484464
|
Xylem
SS45 |
1.40978 | |||||||
30484442
|
Xylem
SS50 |
1.42009 | |||||||
30484448
|
Xylem
SS55 |
1.4308 |
701.78 SEK
15ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
30484482
|
Xylem
SS60 |
1.44193 | Ej tillämpligt | ||||||
Beskrivning
- Calibration Fluid
- For Refractometers
Specifikationer
Calibration Fluid | |
Refractometer |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Xylem Calibration fluid - ISO17025 - (15 mL Dropper Bottle)