Läs mer
Candesartan, 98%, Thermo Scientific™
Angiotensin II receptor antagonist
727.65 SEK - 3527.55 SEK
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15405129
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62818.MC
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
810.11 SEK
727.65 SEK / 100mg
Save 82.46 SEK
10% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15495119
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62818.03
1g
3527.55 SEK
1g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in ethyl acetate, methanol, water (<1mg/mL at 25°C), DMSO (88 mg/ml at 25°C), and ethanol (1 mg/ml at 25°C).
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Candesartan
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Candesartan
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer