Läs mer
Canrenoic acid potassium salt, 98+%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61394.14
Kvantitet 25g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15463999
  • 7433.45 SEK / 25g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
2181-04-6
396.57
JTZQCHFUGHIPDF-RYVBEKKQSA-M
potassium;3-[(10S,13R,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]propanoate
C22H29KO4
MFCD05662375
133109093
CC12CCC(=O)C=C1C=CC3C2CCC4(C3CCC4(CCC(=O)[O-])O)C.[K+]
Specifikationer
Canrenoic acid potassium salt
25g
MFCD05662375
JTZQCHFUGHIPDF-RYVBEKKQSA-M
potassium;3-[(10S,13R,17S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]propanoate
133109093
≥98%
2181-04-6
C22H29KO4
14,1750
CC12CCC(=O)C=C1C=CC3C2CCC4(C3CCC4(CCC(=O)[O-])O)C.[K+]
396.57
396.58