Läs mer
Canrenoic acid potassium salt, 98+%, Thermo Scientific™
812.34 SEK - 7433.45 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 2181-04-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C19H19IN2S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.40 |
| MDL-nummer | MFCD05662375 |
| InChI-nyckel | XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M |
| Synonym | 3,3'-diethylthiacyanine iodide, gnf-pf-5364, 3,3'-diethylthiacyanine iodide, dye content ∼97 %, 3,3 inverted exclamation marka-diethylthiacyanine iodide, 3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2e-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2z-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide |
| PubChem CID | 6504364 |
| IUPAC-namn | (2Z)-3-ethyl-2-[(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)methylidene]-1,3-benzothiazole;iodide |
| LEDER | CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[I-] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15443999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61394.03 |
1g |
812.34 SEK
1g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15453999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61394.06 |
5g |
2047.54 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15463999
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61394.14 |
25g |
7433.45 SEK
25g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 2181-04-6 | |
| 466.40 | |
| XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M | |
| 6504364 | |
| CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[I-] |
| C19H19IN2S2 | |
| MFCD05662375 | |
| 3,3'-diethylthiacyanine iodide, gnf-pf-5364, 3,3'-diethylthiacyanine iodide, dye content ∼97 %, 3,3 inverted exclamation marka-diethylthiacyanine iodide, 3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2e-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2z-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide | |
| (2Z)-3-ethyl-2-[(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)methylidene]-1,3-benzothiazole;iodide |
Specifikationer
| Canrenoic acid potassium salt | |
| C19H19IN2S2 | |
| 14,1750 | |
| XWUVSDMFUQTKQC-UHFFFAOYSA-M | |
| (2Z)-3-ethyl-2-[(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)methylidene]-1,3-benzothiazole;iodide | |
| 6504364 | |
| ≥98% |
| 2181-04-6 | |
| MFCD05662375 | |
| 3,3'-diethylthiacyanine iodide, gnf-pf-5364, 3,3'-diethylthiacyanine iodide, dye content ∼97 %, 3,3 inverted exclamation marka-diethylthiacyanine iodide, 3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2e-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide, 2z-3-ethyl-2-3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl methylidene-1,3-benzothiazole iodide | |
| CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[I-] | |
| 466.40 | |
| 396.58 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 218-554-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TU3500000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures