Läs mer
Canrenone, 98%, Thermo Scientific™
Inhibits aldosterone biosynthesis and blocks ouabain effects
787.86 SEK - 11210.00 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 976-71-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C22H28O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 340.463 |
| MDL-nummer | MFCD00071735 |
| InChI-nyckel | UJVLDDZCTMKXJK-WNHSNXHDSA-N |
| Synonym | canrenone, aldadiene, phanurane, luvion, aldadiene van, canrenone usan:inn, canrenonum inn-latin, canrenona inn-spanish, unii-78o20x9j0u, 17alpha-2-carboxyethyl-17beta-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one lactone |
| PubChem CID | 13789 |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethylspiro[2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,5'-oxolane]-2',3-dione |
| LEDER | CC12CCC(=O)C=C1C=CC3C2CCC4(C3CCC45CCC(=O)O5)C |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15493039
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60238.03 |
1g | |||||||
|
15403049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60238.06 |
5g |
3049.05 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15413049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60238.14 |
25g | |||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| C22H28O3 | |
| MFCD00071735 | |
| canrenone, aldadiene, phanurane, luvion, aldadiene van, canrenone usan:inn, canrenonum inn-latin, canrenona inn-spanish, unii-78o20x9j0u, 17alpha-2-carboxyethyl-17beta-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one lactone | |
| (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethylspiro[2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,5'-oxolane]-2',3-dione |
Specifikationer
| Canrenone | |
| C22H28O3 | |
| 14,1752 | |
| UJVLDDZCTMKXJK-WNHSNXHDSA-N | |
| (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethylspiro[2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,5'-oxolane]-2',3-dione | |
| 13789 | |
| 98% |
| 976-71-6 | |
| MFCD00071735 | |
| canrenone, aldadiene, phanurane, luvion, aldadiene van, canrenone usan:inn, canrenonum inn-latin, canrenona inn-spanish, unii-78o20x9j0u, 17alpha-2-carboxyethyl-17beta-hydroxyandrosta-4,6-dien-3-one lactone | |
| CC12CCC(=O)C=C1C=CC3C2CCC4(C3CCC45CCC(=O)O5)C | |
| 340.463 | |
| 340.46 |
Säkerhet och hantering
missing translation for 'einecsNumber' : 213-554-5
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold