Läs mer
Capsazepine, 98+%
Beskrivning
Capsazepin har visat sig hämma utvecklingen av mekanisk hyperalgesi inducerad av intraplanär capsaicininjektion. Capsazepin beskrivs blockera Resiniferatoxin (sc-24015)- och Capsaicin-inducerade kontraktioner av marsvinets glatta muskulatur. Studier som undersöker funktionen hos VR1 (TRPV1-receptorn) har använt Capsazepin som ett verktyg för att störa systemiskt neuronalt svar på Capsaicin.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Capsazepin har visat sig hämma utvecklingen av mekanisk hyperalgesi inducerad av intraplanär capsaicininjektion. Capsazepin beskrivs blockera Resiniferatoxin (sc-24015)- och Capsaicin-inducerade kontraktioner av marsvinets glatta muskulatur. Studier som undersöker funktionen hos VR1 (TRPV1-receptorn) har använt Capsazepin som ett verktyg för att störa systemiskt neuronalt svar på Capsaicin.
Löslighet
Löslig i etanol eller DMSO
Anteckningar
Förvara den på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Håll dig borta från starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Capsazepine |
| Smältpunkt | 159 °C till 161 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | Löslig i etanol eller DMSO |
| Formel vikt | 376.9 |
| Procent renhet | ≥99% |
| Fysisk form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning