Läs mer
Capsazepine, 98+%, Thermo Scientific™
A competitive antagonist for capsaicin and resiniferatoxin
2982.28 SEK - 10949.88 SEK
Kemiska identifierare
CAS 138977-28-3
Molekylformel C19H21ClN2O2S
Molekylvikt (g/mol) 376.899
MDL-nummer MFCD00153778
InChI-nyckel DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym capsazepine, capsazepin, n-2-4-chlorophenyl ethyl-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dihydroxy-2h-2-benzazepine-2-carbothioamide, unii-lfw48my844, n-2-4-chlorophenyl ethyl-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-2-carbothioamide, 2-2-4-chlorophenyl ethylamino-thiocarbonyl-7,8-dihydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1h-2-benzazepine, n-2-4-chlorophenyl ethyl-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2h-2-benzazepine-2-carbothioamide, capasazepine, tocris-0464
PubChem CID 2733484
ChEBI CHEBI:70773
IUPAC-namn N-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-2-carbothioamide
LEDER C1CC2=CC(=C(C=C2CN(C1)C(=S)NCCC3=CC=C(C=C3)Cl)O)O
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15405329
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63055.MA
10mg
2982.28 SEK
10mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15415329
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63055.MF
50mg
10949.88 SEK
50mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Capsazepine is shown to inhibit the development of mechanical hyperalgesia induced by intraplanar capsaicin injection. Capsazepine is described to block Resiniferatoxin (sc-24015)- and Capsaicin-induced contractions of guinea pig treacheal smooth muscle. Studies investigating the function of the VR1 (TRPV1 receptor) have employed Capsazepine as a tool for perturbing systemic neuronal response to Capsaicin.
Solubility
Soluble in ethanol or DMSO
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: -20°C. Keep away from strong oxidizing agents.
Specifikationer
Kemiska identifierare
138977-28-3
376.899
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
2733484
N-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-2-carbothioamide
C19H21ClN2O2S
MFCD00153778
capsazepine, capsazepin, n-2-4-chlorophenyl ethyl-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dihydroxy-2h-2-benzazepine-2-carbothioamide, unii-lfw48my844, n-2-4-chlorophenyl ethyl-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-2-carbothioamide, 2-2-4-chlorophenyl ethylamino-thiocarbonyl-7,8-dihydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1h-2-benzazepine, n-2-4-chlorophenyl ethyl-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2h-2-benzazepine-2-carbothioamide, capasazepine, tocris-0464
CHEBI:70773
C1CC2=CC(=C(C=C2CN(C1)C(=S)NCCC3=CC=C(C=C3)Cl)O)O
Specifikationer
Capsazepine
C19H21ClN2O2S
capsazepine, capsazepin, n-2-4-chlorophenyl ethyl-1,3,4,5-tetrahydro-7,8-dihydroxy-2h-2-benzazepine-2-carbothioamide, unii-lfw48my844, n-2-4-chlorophenyl ethyl-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-2-carbothioamide, 2-2-4-chlorophenyl ethylamino-thiocarbonyl-7,8-dihydroxy-2,3,4,5-tetrahydro-1h-2-benzazepine, n-2-4-chlorophenyl ethyl-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2h-2-benzazepine-2-carbothioamide, capasazepine, tocris-0464
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
N-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-2-carbothioamide
2733484
376.9
138977-28-3
MFCD00153778
Soluble in ethanol or DMSO
C1CC2=CC(=C(C=C2CN(C1)C(=S)NCCC3=CC=C(C=C3)Cl)O)O
376.899
CHEBI:70773
≥99%
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer