Läs mer
Cytiva Capto™ följa ImpRes Multimodal BioProcess™ Kromatografimedium
För högupplöst polering av monoklonala antikroppar (MAbs) och andra biomolekyler
2453.00 SEK - 7915.00 SEK
Specifikationer
För användning med (applikation) För högupplöst polering av monoklonala antikroppar (MAbs) och andra biomolekyler
Stabilitet 1 M ättiksyra, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5 % 1-propanol, 30 % isopropanol, 70 % etanol
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Anjonbyteskapacitet 0,08 till 0,11 mM Cl-/ml
Bindande kapacitet 45 till 85 mg Mab/ml
Se fler specifikationer
Innehåller: Certificate of Analysis
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15121556
Visa dokument
Cytiva
17371501
25 mL
2453.00 SEK
25ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15111556
Visa dokument
Cytiva
17371502
100 mL
7915.00 SEK
100ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Den starka multimodala anjonbytarliganden uppvisar hög selektivitet jämfört med traditionell jonbytare, vilket gör det möjligt att lösa utmanande reningsproblem. Huvudföroreningar i MAb-processer såsom DNA, värdcellsproteiner (HCP), urlakat protein A, aggregat och virus separeras effektivt.
  • Högupplösta pärlor och ligandselektivitet säkerställer högt utbyte
  • Effektivt avlägsnande av aggregat, virus och huvudföroreningar i MAb-processer
  • Möjliggör användning av plattformsstrategi för MAb-processutveckling
  • Tillåter separation av MAb-laddade varianter
Undvik att använda oxidationsmedel, anjoniska rengöringsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
För högupplöst polering av monoklonala antikroppar (MAbs) och andra biomolekyler
4 °C till 30 °C
45 till 85 mg Mab/ml
40μ m
300 kPa
3 till 12
Multimodal stark anjonbytare
1 M ättiksyra, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5 % 1-propanol, 30 % isopropanol, 70 % etanol
0,08 till 0,11 mM Cl-/ml
Capto Följ ImpRes Media
Analyscertifikat
Högflödesagaros
20% Etanol
Filmer
Säkerhet och hantering
Visa mer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cytiva Capto™ följa ImpRes Multimodal BioProcess™ Kromatografimedium