Läs mer
Carbachol, 99%, Thermo Scientific™
Carbachol, CAS # 51-83-2, is a parasympathomimetic that acts on acetylcholine receptors.
479.61 SEK - 4246.65 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 51-83-2 |
|---|---|
| Molekylformel | C6H15ClN2O2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.65 |
| MDL-nummer | MFCD00012011 |
| InChI-nyckel | AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol |
| PubChem CID | 5831 |
| ChEBI | CHEBI:3385 |
| IUPAC-namn | 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride |
| LEDER | [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15438859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06674.03 |
1g |
479.61 SEK
1g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15448859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06674.06 |
5g | |||||||
|
15458859
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L06674.14 |
25g |
4729.37 SEK 4246.65 SEK / 25g Save 482.72 SEK 10% Av |
Beräknad leverans: 12-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| C6H15ClN2O2 | |
| MFCD00012011 | |
| carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol | |
| CHEBI:3385 | |
| [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O |
Specifikationer
| Carbachol | |
| C6H15ClN2O2 | |
| UN2811 | |
| Hygroscopic | |
| carbachol, carbamoylcholine chloride, carbachol chloride, carbacholine, carbocholine, jestryl, doryl, carbamylcholine chloride, miostat, isopto carbachol | |
| AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-(trimethylazaniumyl)ethyl carbamate chloride | |
| 5831 | |
| 182.65 |
| 51-83-2 | |
| MFCD00012011 | |
| 3917459 | |
| 14,1779 | |
| Soluble in water and dimethyl sulfoxide. | |
| [Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O | |
| 182.65 | |
| CHEBI:3385 | |
| 99% |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H300
Fatal if swallowed.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
H300-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-127-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GA0875000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- Carbachol
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
- H300-Dödligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Carbachol