Läs mer
Karbamazepin 10,11-epoxid, TRC
Produktkod. 17930385
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17930385 10 mg
17974075 50 mg
17965035 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17930385 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17585010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36507-30-9
Molekylformel C15 H12 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 252.27
Synonym Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
IUPAC-namn 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-karboxamid
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbamazepine-10,11-epoxide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
Formel vikt 252.0899
Procent renhet >95%