Läs mer
Carbamazepine, 98%, Thermo Scientific™
1249.65 SEK - 4250.87 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 298-46-4 |
|---|---|
| Molekylformel | C15H12N2O |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.27 |
| MDL-nummer | MFCD00005073 |
| InChI-nyckel | FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston |
| PubChem CID | 2554 |
| ChEBI | CHEBI:3387 |
| IUPAC-namn | 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide |
| LEDER | NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15434929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62590.14 |
25g |
1390.99 SEK 1249.65 SEK / 25g Save 141.34 SEK 10% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15444929
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62590.22 |
100g |
4250.87 SEK
100g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in ethanol, acetone, propylene glycol, chloroform, dimethyl sulfoxide, methanol, dimethyl fluoride,ethylene glycol and monoethyl ether. Slightly soluble in glacial acetic acid. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Kemiska identifierare
| 298-46-4 | |
| 236.27 | |
| FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N | |
| 2554 | |
| 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide |
| C15H12N2O | |
| MFCD00005073 | |
| carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston | |
| CHEBI:3387 | |
| NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12 |
Specifikationer
| Carbamazepine | |
| C15H12N2O | |
| 14,1781 | |
| Soluble in ethanol,acetone,propylene glycol,chloroform,dimethyl sulfoxide,methanol,dimethyl fluoride,ethylene glycol and monoethyl ether. Slightly soluble in glacial acetic acid. Insoluble in water. | |
| NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12 | |
| 236.27 | |
| CHEBI:3387 | |
| 98% |
| 298-46-4 | |
| MFCD00005073 | |
| carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston | |
| FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N | |
| 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide | |
| 2554 | |
| 236.27 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H334-H302-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
P261-P264b-P270-P272-P280g-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P341-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302-H317-H334
missing translation for 'einecsNumber' : 206-062-7
missing translation for 'rtecsNumber' : HN8225000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold