Läs mer
Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Rabbit anti-Mouse, Clone: 5, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-90710-50UL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18276556
  • 3535.00 SEK / 50µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Monoclonal specifically detects Carbonic Anhydrase VIII/CA8 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Carbonic Anhydrase VIII/CA8
Monoclonal
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
Western Blot, Immunoprecipitation
5
Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-4 ul/mg of lysate
CALScarbonate dehydratase, CAMRQ3, carbonic anhydrase VIIIMGC99509, carbonic anhydrase-like sequence, carbonic anhydrase-related protein, CARPCA-related protein, CA-VIII, MGC120502
Recombinant Mouse Carbonic Anhydrase VIII/CA8 protein
50 μg
Lipid and Metabolism
767
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt