missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Rabbit anti-Mouse, Clone: 5, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
3535.00 SEK - 5340.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Carbonic Anhydrase VIII/CA8 |
|---|---|
| Klona | 5 |
| Utspädning | Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-4 ul/mg of lysate |
| Användningsområden | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18276556
|
Novus Biologicals
NBP2-90710-50UL |
50 μg |
3535.00 SEK
50µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18272397
|
Novus Biologicals
NBP2-90710-100UL |
100 μg |
5340.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Monoclonal specifically detects Carbonic Anhydrase VIII/CA8 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.Specifikationer
| Carbonic Anhydrase VIII/CA8 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunoprecipitation 1-4 ul/mg of lysate | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| CALScarbonate dehydratase, CAMRQ3, carbonic anhydrase VIIIMGC99509, carbonic anhydrase-like sequence, carbonic anhydrase-related protein, CARPCA-related protein, CA-VIII, MGC120502 | |
| Recombinant Mouse Carbonic Anhydrase VIII/CA8 protein | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 5 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lipid and Metabolism | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 767 | |
| IgG | |
| Protein A purified |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel