Läs mer
Karpipramin Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30005539
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005539 1 mg
30012652 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30005539 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1843201MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7075-03-8
Molekylformel C28 H37 Cl N4 O . 2 Cl H
Molekylvikt (g/mol) 553.99
Synonym [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1'-[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, hydrochloride (1:2), [1,4'-Bipiperidine]-4'-carboxamide, 1'-[3-(10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin-5-yl)propyl]-, dihydrochloride (7CI,8CI,9CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine, [1,4'-bipiperidine]-4'-carboxamide deriv., Carpipramine dihydrochloride, Defecton, Defekton, PZ 1511
IUPAC-namn 1-[3-(2-klor-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)propyl]-4-piperidin-1-ylpiperidin-4-karboxamid; Dihydroklorid
LEDER Cl.Cl.NC(=O)C1(CCN(CCCN2c3ccccc3CCc4ccc(Cl)cc24)CC1)N5CCCCC5
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carpipramine Dihydrochloride
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C28H37ClN4O.2ClH/c29-24-12-11-23-10-9-22-7-2-3-8-25(22)33(26(23)21-24)18-6-15-31-19-13-28(14-20-31,27(30)34)32-16-4-1-5-17-32;;/h2-3,7-8,11-12,21H,1,4-6,9-10,13-20H2,(H2,30,34);2*1H
Formel vikt 552.2189