Läs mer
Hanna Instruments™ Bärväska
Produktkod. 11584457
Change view
Mått (L x B x H):
340 x 230 x 90 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11584457 340 x 230 x 90 mm Varje
1 options
Produktkod. 11584457 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI710031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1538.25 SEK
    852.46 SEK / Paket med 1
    Save 685.79 SEK
    44% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Bärväska
Mått (L x B x H) 340 x 230 x 90 mm
För användning med (utrustning) För användning med HI 93510 meter