Läs mer
Catenin, gamma Mouse, Clone: CTNG/1664, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  EnquireBio 3728-MSM4-P1
5424.61 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15960308
  • 5965.00 SEK / 100µg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Catenin, gamma
Cell Surface and Cytoplasmic
CTNG/1664
Unconjugated
NP_001339702
Mouse
80-87kDa
Protein A/G Purified
RUO
3728
IgG1 κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
JUP
Recombinant human full-length gamma catenin protein
A431, T47D or MCF-7 cells. Skin
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Catenin, gamma Mouse, Clone: CTNG/1664, enQuireBio™ > 100 μg