Läs mer
Catenin, gamma Mouse, Clone: CTNG/1664, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
2035.00 SEK - 5965.00 SEK
Specifikationer
Antigen | Catenin, gamma |
---|---|
Klona | CTNG/1664 |
Koncentration | 200μg/mL |
Användningsområden | Immunohistochemistry |
Klassificering | Monoclonal |
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
15950308
|
EnquireBio
3728-MSM4-P0 |
20 μg | |||||||
15960308
|
EnquireBio
3728-MSM4-P1 |
100 μg |
5965.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Specifikationer
Catenin, gamma | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
3728 | |
Recombinant human full-length gamma catenin protein | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
80-87kDa |
CTNG/1664 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001339702 | |
JUP | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified | |
Cell Surface and Cytoplasmic | |
A431, T47D or MCF-7 cells. Skin |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Catenin, gamma Mouse, Clone: CTNG/1664, enQuireBio™