missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CCR8 (CD198) Mouse anti-Human , APC, Clone: 433H, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: BD Biosciences 566898
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CCR8 (CD198) Monoclonal antibody specifically detects CCR8 (CD198) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| CCR8 (CD198) | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| CCR8; CKR-L1; CKRL1; CMKBR8; CMKBRL2; CY6; GPR-CY6; GPRCY6; MGC129966; MGC1 | |
| Human CCR8 Transfected Cell Line | |
| RUO | |
| Human | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| 433H | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Mouse | |
| 25 Tests | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to APC under optimum conditions, and unconjugated antibody and free APC were removed. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering