Läs mer
CCR8 (CD198) Mouse anti-Human , APC, Clone: 433H, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
1733.40 SEK - 3818.83 SEK
Specifikationer
| Antigen | CCR8 (CD198) |
|---|---|
| Klona | 433H |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | APC |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17227694
|
BD Biosciences
566898 |
25 Tests |
1735.00 SEK 1733.40 SEK / 25 tester Save 1.60 SEK 0.09% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
17217694
|
BD Biosciences
566897 |
100 Tests |
3820.00 SEK 3818.83 SEK / 100 tester Save 1.17 SEK 0.03% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CCR8 (CD198) Monoclonal antibody specifically detects CCR8 (CD198) in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifikationer
| CCR8 (CD198) | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Human CCR8 Transfected Cell Line | |
| Primary |
| 433H | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| CCR8; CKR-L1; CKRL1; CMKBR8; CMKBRL2; CY6; GPR-CY6; GPRCY6; MGC129966; MGC1 | |
| IgG2a κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to APC under optimum conditions, and unconjugated antibody and free APC were removed. |