Läs mer
Invitrogen™ CD154 (CD40 Ligand) Monoclonal Antibody (MR1), PE-eFluor™ 610, eBioscience™, Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
1878.00 SEK - 4215.00 SEK
Specifikationer
Antigen CD154 (CD40 Ligand)
Klona MR1
Koncentration 0.2 mg/mL
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
16636464
Visa dokument
Invitrogen™
61-1541-80
25 μg
1878.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
16646464
GREENER_CHOICE
Visa dokument
Invitrogen™
61-1541-82
100 μg
4215.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CD40 Ligand (CD40-L), or CD154, is a membrane glycoprotein and differentiation antigen expressed on the surface of T cells. The CD40 Ligand stimulates B cell proliferation and secretion of all immunoglobulin isotypes in the presence of cytokines. CD40 Ligand has been shown to induce cytokine production and tumoricidal activity in peripheral blood monocytes. It also co-stimulates proliferation of activated T cells and this is accompanied by the production of IFN-gamma, TNF-alpha, and IL-2.
Specifikationer
Specifikationer
CD154 (CD40 Ligand)
0.2 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
CD154; CD40 antigen ligand; CD40 ligand; CD40 ligand CD154; CD40 ligand, membrane form; CD40 ligand, soluble form; CD40L; CD40-L; Cd40lg; gp39; hCD40L; H-CD-40-L; HIGM1; IGM; IMD3; Ly62; Ly-62; M-CD-40-L; RP23-153G22.3; T-B cell-activating molecule; T-BAM; T-cell antigen Gp39; TNF-related activation protein; TNFSF5; TRAP; tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 5; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 5; tumor necrosis factor ligand superfamily member 5
CD40LG
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
CD40LG
MR1
Flow Cytometry
PE-eFluor 610
Armenian Hamster
Mouse
P27548
21947
IgG
Affinity chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer