Läs mer
CD25 (IL-2 Receptor α) Mouse anti-Human, BUV563, Clone: 2A3, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 612918
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 17297964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5500.00 SEK
    5430.25 SEK / 100 tester
    Save 69.75 SEK
    1% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CD25 (IL-2 Receptor α) Monoclonal antibody specifically detects CD25 (IL-2 Receptor α) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD25 (IL-2 Receptor α)
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 563
100 Tests
Primary
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
2A3
Mouse
RUO
CD25 (IL-2 Receptor α)
Refrigerate (2 to 8°C)