Läs mer
CD25 (IL-2 Receptor α) Mouse anti-Human, BUV563, Clone: 2A3, BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
1446.64 SEK - 5430.25 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD25 (IL-2 Receptor α) |
|---|---|
| Klona | 2A3 |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Brilliant Ultraviolet 563 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17207974
|
BD Biosciences
612919 |
25 Tests |
1450.00 SEK 1446.64 SEK / 25 tester Save 3.36 SEK 0.23% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
17297964
|
BD Biosciences
612918 |
100 Tests |
5500.00 SEK 5430.25 SEK / 100 tester Save 69.75 SEK 1% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD25 (IL-2 Receptor α) Monoclonal antibody specifically detects CD25 (IL-2 Receptor α) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Specifikationer
| CD25 (IL-2 Receptor α) | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Ultraviolet 563 | |
| RUO | |
| IgG1 κ | |
| Refrigerate (2 to 8°C) |
| 2A3 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Primary | |
| CD25 (IL-2 Receptor α) |