missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD3 epsilon Antibody (S02-1B5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20034-50ul
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD3 epsilon Monoclonal antibody specifically detects CD3 epsilon in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| CD3 epsilon | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, FLJ18683, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE | |
| A synthetic peptide of human CD3 epsilon (Uniprot # P07766) | |
| 50 μg | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers | |
| 916 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| S02-1B5 | |
| Unconjugated | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering