Läs mer
CD3 epsilon Antibody (S02-1B5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
4090.00 SEK - 6270.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD3 epsilon |
|---|---|
| Klona | S02-1B5 |
| Koncentration | 0.3 mg/mL |
| Utspädning | Western Blot, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18623155
|
Novus Biologicals
NBP3-20034-100ul |
100 μg |
6270.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18666564
|
Novus Biologicals
NBP3-20034-50ul |
50 μg |
4090.00 SEK
50µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD3 epsilon Monoclonal antibody specifically detects CD3 epsilon in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Specifikationer
| CD3 epsilon | |
| 0.3 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| 916 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| S02-1B5 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, FLJ18683, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE | |
| A synthetic peptide of human CD3 epsilon (Uniprot # P07766) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |