missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD3 gamma Antibody (5B7B2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-61729
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD3 gamma Monoclonal specifically detects CD3 gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
Specifikationer
| CD3 gamma | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000 | |
| CD3g antigen, CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex), CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ79544, FLJ94613, MGC138597, T3G, T-cell antigen receptor complex, gamma subunit of T3, T-cell receptor T3 gamma chain, T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain | |
| Mouse | |
| 20.5 kDa | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA | |
| 5B7B2 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| CD3G | |
| Purified recombinant fragment of human CD3G (AA: extra 23-116) expressed in E. Coli. | |
| Protein G purified | |
| Apoptosis, Innate Immunity | |
| 917 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering