Learn More
CD3 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marque: Proteintech 81324-1-RR-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The CD3 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human CD3. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The CD3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.Spécification
CD3 | |
Recombinant Monoclonal | |
500 μg/mL | |
FLJ18683; T3E; TCRE | |
Recombinant Protein | |
20 μL | |
Primary | |
Human, Mouse, Rat, Pig | |
23-25 kDa | |
Liquid |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
4I19 | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Protein A purification | |
RUO | |
916 | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
Recombinant Antibody | |
IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
CD3 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech > Unconjugated; 20 μL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu